Learn More
Invitrogen™ Novex™ ELISA-Kit phosphoELISA™ für humanes Tau (Gesamt)
Entwickelt für Nachweis und Quantifizierung des Gehalts an humanem Tau-Protein unabhängig vom Phosphorylierungszustand
Marke: Invitrogen™ KHB0041
1091.90 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Vorbeschichtete Platte, Standard, biotinylierter Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Beschreibung
Der Human Tau (Gesamt)-ELISA quantifiziert Hu Tau in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt unabhängig vom Phosphorylierungszustand ausschließlich sowohl natürliches als auch rekombinantes Hu Tau.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes Tau misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Das ELISA-Kit für humanes Tau (Gesamt) ist für den Nachweis von Tau aus Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit (Liquor) oder aus Gewebekulturüberstand mit 96 Well-Mikrotiterplatten und einem Mikrotiterplatten-Lesegerät vorgesehen.
Einfach auszuführendes Sandwich-ELISA
Die Wells der mitgelieferten 96 Well-Mikrotiterplatte sind mit monoklonalen, für humanes Tau spezifischen Auffangantikörpern beschichtet. Während der ersten Inkubation werden Standards mit bekanntem Tau-Gehalt und unbekannte Proben in die Wells pipettiert, und das Tau-Antigen bindet an den immobilisierten (Capture-) Antikörper. Nach dem Waschen wird ein Tau-spezifischer Kaninchen-Antikörper in die Wells gegeben. Während der zweiten Inkubation dient dieser Antikörper als Nachweisantikörper, indem er an das immobilisierte Tau-Protein bindet, das während der ersten Inkubation eingefangen wurde. Nach dem Waschen wird Meerrettich-Peroxidase-markiertes Anti-Kaninchen-IgG hinzugefügt. Dieses bindet an den Nachweisantikörper und vervollständigt das vierteilige Sandwich. Nach einer dritten Inkubation und einem Waschvorgang zur Entfernung aller ungebundenen Enzyme wird eine Substratlösung (TMB) hinzugegeben, auf die das gebundene Enzym einwirkt und eine Färbung erzeugt. Die Farbintensität dieses Produkts verhält sich direkt proportional zur Konzentration des humanen Tau-Proteins in der Originalprobe. Die optische Dichte kann auf einem standardmäßigen Mikrotiterplatten-Lesegerät abgelesen werden.
Praktisches Kit-Format
Das Kit enthält eine mit Auffangantikörpern vorbeschichtete Mikrotiterplatte, wodurch ein Beschichtungsprozess über Nacht entfällt. Die Platten werden maschinell beschichtet, um eine geringe Variabilität zwischen den Wells zu gewährleisten. Zudem hat die Platte die Form entnehmbarer 8 Well-Streifen, mit denen Sie nach Bedarf auch geringe Anzahlen von Proben verarbeiten können. Die im Kit enthaltenen Standards können quantitative Ergebnisse aus einer Standardkurve liefern oder als Positivkontrollen verwendet werden.
- Anwenderfreundlich
- Praktische vorbeschichtete, entnehmbare 8 Well-Streifen
- Validierte Kits für Genauigkeit und Konsistenz
- Jedes ELISA-Kit ist hinsichtlich Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und chargenübergreifender Konsistenz validiert.
Weitere Informationen zur Validierung werden auf der Protokollbeilage angegeben.
Zellanalyse, Immunoassays, gebrauchsfertiger Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
Spezifikation
Gehäuse P10636 | |
<10 pg/ml | |
Biotin | |
Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, Überstand | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
DDPAC,FTDP-17L,MSTD,MTBT1,MTBT2,PPND,PPP1R103,TAU,MAPT | |
6.5 % | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Tau | |
RUO | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
31 bis 2000 pg/ml | |
31 – 2000 pg/ml | |
ELISA-Kit | |
Human | |
4137 | |
4 h | |
4.6 % | |
HRP | |
96 Tests | |
Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit, 50 μl; Überstand, 50 μl | |
Human | |
4 h |
Sicherheit und Handhabung
- Human Tau (Total) ELISA Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: SODIUM AZIDE
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
445769-001 | Analysenzertifikat | 24/04/2025 | |
445769-002 | Analysenzertifikat | 24/04/2025 | |
412415-008 | Analysenzertifikat | 24/04/2025 | |
412415-009 | Analysenzertifikat | 24/04/2025 | |
412415-011 | Analysenzertifikat | 24/04/2025 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
33Stunden
7Minuten
35Sekunden
32Neues Angebot Jetzt sparen