Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer is suitable for hygienic treatment and surgical disinfection of hands by rubbing.
Marke: Laboratoires Anios™ 2550763GP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- High level of observance
- Tested under dermatological control
- Adapted to sensitive skin
- Preserves skin hydration
- Broad antimicrobial spectrum from 30 sec.
- Conforms to latest European standards
- Active against bacteria, mycobacteria, yeasts, molds, viruses
Spezifikation
Sanitizer Gel | |
Ethanol in the presence of thickening, moisturizing and emollient agents, and water. | |
Botte with Screw Pump | |
1 L |
EN 13727, EN 13727, EN14348, EN 13624, EN 14476 | |
Hygienic treatment and surgical disinfection of hands by rubbing. | |
12 Bottles |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol, propan-2-ol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer > 12 x 1L bottles with screwed pump
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur