Learn More
Thermo Scientific Chemicals, leitfähige Silbertinte
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045661.22
403.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15412437
  • 415.00 CHF / 100 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silver Conductive Ink
MFCD01868501
Flüssig
2.5
100 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ12K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number045661.14,045661.06,045661.22
ChargennummerT01K046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number045661.14,045661.06,045661.22
ChargennummerW12I003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/09/2022 Catalog Number045661.14,045661.06,045661.22
ChargennummerT06I077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 Catalog Number045661.14,045661.06,045661.22
ChargennummerZ20C076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number045661.14,045661.06,045661.22
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals, leitfähige Silbertinte > 100 g