Learn More
CUTTING BOARD PP 300X210X9MM .
Hergestellt aus nicht saugfähigem Polypropylen und leicht zu reinigen
Marke:  Azlon BWY300
Artikelnummer. 10452395
  • 68.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Bei normalem Gebrauch unzerbrechlich
  • Autoklavierbar bei 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
300 H x 210 B x 9 T (mm)
300 x 210 x 9 mm
8,26 in.
9 mm
Polypropylen
300 x 210 mm
300 mm
210 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CUTTING BOARD PP 300X210X9MM . > Autoklavierbar; Abmessungen: 300 x 210 x 9 mm