Learn More
Invitrogen™ Novex™ ELISA-Kit phosphoELISA™ für humanes Tau (Gesamt)
Entwickelt für Nachweis und Quantifizierung des Gehalts an humanem Tau-Protein unabhängig vom Phosphorylierungszustand
1224.00 CHF - 2045.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P10636
Assay-Bereich 31 bis 2000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: <10 pg/ml
Konzentration 31 – 2000 pg/ml
Konjugat Biotin
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Vorbeschichtete Platte, Standard, biotinylierter Nachweisantikörper, Streptavidin-HRP, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10233213
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
KHB0042
2 x 96 Tests
2045.00 CHF
192 Tests
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10486103
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
KHB0041
96 Tests
1224.00 CHF
96 Tests
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ ELISA-Kit phosphoELISA™ für humanes Tau (Gesamt)