Learn More
Thermo Scientific™ Columbia-Agar mit Pferdeblut/Schokoladen-Agar
Kultivieren, isolieren und identifizieren Sie eine breite Palette von Mikroorganismen und anspruchsvollen Organismen mit diesem vielseitig einsetzbaren Nährmedium, das defibriniertes Pferdeblut enthält.
Marke:  Thermo Scientific™ PB0124A
26.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12957128
  • 26.85 CHF / 10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Kultivieren, isolieren und identifizieren Sie eine breite Palette von Mikroorganismen und anspruchsvollen Organismen mit dem Thermo Scientific™ Columbia Agar mit Pferdeblut/Schokolade Die schnelle Produktion großer Kolonien, klar definierte Hämolysezonen und eine gute koloniale Differenzierung wird durch die Zugabe von defibriniertem Pferdeblut gefördert.
Traditionell handelte es sich bei der Basis für Blutagar entweder um Medien mit Caseinhydrolysat oder Fleischextrakt. Der Vorteil der ersten Option liegt in der schnellen Entstehung großer Kolonien, während die zweite Option klar definierte Hämolysen und eine gute Differenzierung der Kolonien ermöglicht. Die Columbia-Agarbasis vereint die Vorteile dieser beiden Medienarten und bietet so eine bessere Gesamtleistung und vielseitige und hervorragenden Leistungen in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen für die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Braun, lichtundurchlässig
Columbia-Agar mit Pferdeblut/Schokoladen-Agar
Vereinigtes Königreich
19.5 g ± 1.0 g
10/Pckg.
2°bis 10 °C
90mm-Einzelplatte
Agar
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4504754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/04/2025 Catalog NumberPB0124A
Chargennummer4504439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2025 Catalog NumberPB0124A
Chargennummer4504389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2025 Catalog NumberPB0124A
Chargennummer4504163 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/04/2025 Catalog NumberPB0124A
Chargennummer4504392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/04/2025 Catalog NumberPB0124A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Columbia-Agar mit Pferdeblut/Schokoladen-Agar >