Learn More
4-Nitrotetrazoliumchloridblau, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15453029
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Nitrotetrazoliumchloridblau, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453029
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15453029
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60230.03
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Intensiver blauer Farbstoff, der in histochemischen Bestimmungen verwendet wird
Intense blue dye used in histochemistry determinations.Nitro Blue Tetrazolium chloride is used to confirm diagnosis of chronic granulomatous disease. It is a microscopic stain, which is used to detect dehydrogenases and alkaline phosphatase. It acts as an NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase. Further, it is used in immunology for detection of alkaline phosphatase. In addition to this, it acts as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Intensiver blauer Farbstoff, der in histochemischen Bestimmungen verwendet wird. Nitroblau-Tetrazoliumchlorid wird zur Bestätigung der Diagnose chronischer granulomatöser Erkrankungen verwendet. Es handelt sich um eine mikroskopische Färbung, die zur Erkennung von Dehydrogenasen und alkalischer Phosphatase verwendet wird. Es fungiert als NADPH-Diaphorase-Substrat, das die Stickoxid-Synthase kompetitiv hemmt. Darüber hinaus wird es in der Immunologie zum Nachweis alkalischer Phosphatase verwendet. Zudem wirkt es als Oxidationsmittel.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298-83-9
Summenformel C40H30Cl2N10O6
Molekulargewicht (g/mol) 817.644
MDL-Nummer MFCD00012159
InChI-Schlüssel FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Nitro BT; Nitrotetrazolium Blue chloride
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
IUPAC-Name 2-[2-Methoxy-4-[3-Methoxy-4-[3-(4-Nitrophenyl)-5-Phenyltetrazol-2-ium-2-yl]Phenyl]Phenyl]-3-(4-Nitrophenyl)-5-Pphenyltetrazol-2-ium;DichloridMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitro Blue Tetrazolium chloride
Schmelzpunkt ∼190°C (decomposition)
Beilstein 4115923
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and methanol.
Formelmasse 817.65
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Farbe Gelb
Menge 1 g
Physikalische Form Kristallpulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX14K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberJ60230.06,J60230.03
ChargennummerX21K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberJ60230.06,J60230.03
ChargennummerX01K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog NumberJ60230.06,J60230.03
ChargennummerU22K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog NumberJ60230.06,J60230.03
ChargennummerU19K075 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog NumberJ60230.06,J60230.03
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitro Blue Tetrazolium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitro Blue Tetrazolium chloride
Name des Produkts
4-Nitrotetrazoliumchloridblau, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >