Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau, 1 % w/v, wässrige Lösung
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 042771.AE
32.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11305597
  • 32.95 CHF / 100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Methylene Blue, 1% w/v aqueous solution is used as a dye in different staining procedures viz. Wright's stain and Jenner's stain. It also serves as an indicator and medicine. Further, it is used to examine RNA and DNA under the microscope or in a gel. It is widely used as a redox indicator in analytical chemistry. It is also used in the sulfide analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Methylene Blue
1% w/v aqueous solution
MFCD00012111
319.86
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Flüssig
122965-43-9, 7732-18-5
C16H18ClN3S
Miscible with ethanol,chloroform,glacial acetic acid and glycerol. Slightly miscible with pyridine. Immiscible with ethyl ether,xylene,oleic acid,ethanol and acetone.
3, 7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-Iumchlorid-Hydrat:1,0%; Wasser:99%
100 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ06K500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog Number042771.AP,042771.AE
ChargennummerZ06K501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2025 Catalog Number042771.AP,042771.AE
ChargennummerX30K500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number042771.AP,042771.AE
ChargennummerX30K501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number042771.AP,042771.AE
ChargennummerW26K512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number042771.AP,042771.AE
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau, 1 % w/v, wässrige Lösung > 100 ml