Learn More
4-Nitrotetrazoliumchloridblau, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Intense blue dye used in histochemistry determinations.Nitro Blue Tetrazolium chloride is used to confirm diagnosis of chronic granulomatous disease. It is a microscopic stain, which is used to detect dehydrogenases and alkaline phosphatase. It acts as an NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase. Further, it is used in immunology for detection of alkaline phosphatase. In addition to this, it acts as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Intensiver blauer Farbstoff, der in histochemischen Bestimmungen verwendet wird. Nitroblau-Tetrazoliumchlorid wird zur Bestätigung der Diagnose chronischer granulomatöser Erkrankungen verwendet. Es handelt sich um eine mikroskopische Färbung, die zur Erkennung von Dehydrogenasen und alkalischer Phosphatase verwendet wird. Es fungiert als NADPH-Diaphorase-Substrat, das die Stickoxid-Synthase kompetitiv hemmt. Darüber hinaus wird es in der Immunologie zum Nachweis alkalischer Phosphatase verwendet. Zudem wirkt es als Oxidationsmittel.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitro Blue Tetrazolium chloride |
Schmelzpunkt | ∼190°C (decomposition) |
Beilstein | 4115923 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol and methanol. |
Formelmasse | 817.65 |
Reinheit (%) | 99% |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Farbe | Gelb |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X14K036 | Analysenzertifikat | 05/11/2024 | J60230.06,J60230.03 |
X21K021 | Analysenzertifikat | 30/10/2024 | J60230.06,J60230.03 |
X01K018 | Analysenzertifikat | 09/10/2024 | J60230.06,J60230.03 |
U22K026 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | J60230.06,J60230.03 |
U19K075 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | J60230.06,J60230.03 |
Sicherheit und Handhabung
- Nitro Blue Tetrazolium chloride
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitro Blue Tetrazolium chloride