Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau, rein, zertifiziert Artikelnummer.: 10455081
Verfügbar ab: 17-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau, rein, zertifiziert
Artikelnummer. 10455081 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10455081
Marke: Thermo Scientific Chemicals 414240250
Krebsforschungskampagne
Aktionscode 24147 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Methylenblau, C16H24CLN3O3S, CAS-Nummer 7220-79-3, Grundblau 9, 25 g, 1,21 bis 1,7, Dampfdruck:Vernachlässigbar, 27, V, 19, 259, CHEBI:6872, grün, 13 (Luft - 1,0), min. 82 %, 200-515-2, 319,85, Pure, Warnung, GHS H-Satz:Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7220-79-3
Summenformel C16H24ClN3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 373.90
MDL-Nummer MFCD00150008
InChI-Schlüssel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
IUPAC-Name [7-(Dimethylamin)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan; Chlorid
SMILES O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylene Blue
Schmelzpunkt 190,0 °C
Absorptionsverhältnis 1.21 to 1.7
Farbstoffgehalt 82% min.
Beilstein 27, V,19, 259
Merck Index 15, 6132
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: in methanol: 430g/L
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 663 to 667nm
Formelmasse 319.85
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck Vapor Pressure: Negligible
Dichte 13 (Air = 1.0)
Farbe Grün
Menge 25 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB0157213 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number414241000,414245000,414240250
ChargennummerA0471581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number414241000,414245000,414240250
ChargennummerA0467094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2024 Catalog Number414241000,414245000,414240250
ChargennummerA0465929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number414241000,414245000,414240250
ChargennummerB0155969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number414241000,414245000,414240250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methylene Blue
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Methylenblau, rein, zertifiziert >