Learn More
Abeba™ Nature 4086 Schuhe
Das mit Leder überzogene Korkfußbett ist elektrostatisch ableitend.
Marke:  Abeba™ 4086/43
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15611468
  • 87.80 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Velours
  • Blau
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Kork-Fußbett mit Lederbelag
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • 2 verstellbare Riemen für den Spannbereich
  • Schnallenverschluss
  • Metallfrei
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Kork
43
Gummi
Blau
Velours
Rutschfest
4086
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Abeba™ Nature 4086 Schuhe > Größe: 43