Learn More
Thermo Scientific™ Protease Inhibitor-Cocktails
Schützen Sie Ihre Probe während der Zelllyse vor proteolytischer Zersetzung mit diesen breitgefächerten Proteasehemmer-Cocktails
Marke: Thermo Scientific™ 78415
420.69 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bieten Sie mit Thermo Scientific™ Protease-Inhibitor-Cocktails einen umfassenden Schutz gegen proteolytische Zersetzung bei Zelllyseverfahren.
Beide gebrauchsfertigen Formulierungen inhibieren die meisten Serin-, Cystein- und Calpain-Proteasen, die allgemein für die Proteindegradation in Zellextrakten verantwortlich sind. Auch Metalloproteasen werden inhibiert. Die EDTA-freie Formulierung ist ideal um Proben anzusetzen, die mittels 2D-Gelelektrophorese untersucht werden sollen. Die bei 4 °C stabilen Lösungen im 100x Flüssigformat sind einfach zu verwenden: Es genügt, der Probe die geeignete Menge Inhibitor-Mix (10 μl pro 1 ml Zellextrakt) zuzufügen und das Verfahren fortzusetzen. Der Protease-Inhibitor eignet sich für den Gebrauch mit tierischen Zellen und Geweben, Bakterien, Pflanzen und Hefe.
Leistungsmerkmale:
- Gebrauchsfertig, 100x Flüssig-Mix
- Verfügbar mit EDTA (das in separaten Fläschchen geliefert wird) oder als EDTA-freie Formulierung
- Effektiv zur Unterdrückung proteolytischer Aktivität in Detergenz-basierten Zelllyse-Reagenzien
- Es wird kein wertvoller Kühlraum beansprucht; der Mix ist bei 4 °C stabil
Spezifikation
Proprietäre Komponenten in DMSO | |
Flüssig | |
1 ml |
Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-Free | |
100 ml von Probe | |
Proprietäre Rezeptur |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen