Learn More
Thermo Scientific™ Ultimate ORF Protein Kinases
Erweiterte Suche nach Ultimate™ ORF-Klonen
Marke:  Thermo Scientific™ HORF09
Artikelnummer. 10608533
  • 240900.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Erweiterte Suche nach Ultimate™ ORF-Klonen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerung im Ultra-Tiefkühlgerät (-68 °C bis -85 °C).
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Ultimate ORF Protein Kinases > Lagerung im Ultra-Tiefkühlgerät (-68 bis -85 °C).