Learn More
Wasser, AR-zertifiziert für Analysezwecke, AR-zertifiziert, Fisher Chemical™
Marke: Fisher Chemical W/0100/25
266.95 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wasser, AR-zertifiziert für Analysezwecke, AR-zertifiziert
Spezifikation
Kunststoffbehälter | |
25 L |
Sicherheit und Handhabung
- Water
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2527027 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | W/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21 |
2527026 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | W/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21 |
2525943 | Analysenzertifikat | 06/02/2025 | W/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21 |
2525942 | Analysenzertifikat | 06/02/2025 | W/0100/FP21,W/0100/24,W/0100/25,W/0100/27,W/0100/21 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%