Learn More
Abeba™ Nature 4086 Schuhe
Das mit Leder überzogene Korkfußbett ist elektrostatisch ableitend.
87.80 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Farbe Blau
Fußbettmaterial Kork
Material Velours
Sohleneigenschaften Rutschfest
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15621458
Unterlagen ansehen
Abeba™
4086/34
34
87.80 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15631458
Unterlagen ansehen
Abeba™
4086/35
35
87.80 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15641458
Unterlagen ansehen
Abeba™
4086/36
36
87.80 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15651458
Unterlagen ansehen
Abeba™
4086/37
37
87.80 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15661458
Unterlagen ansehen
Abeba™
4086/38
38
87.80 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15671458
Unterlagen ansehen
Abeba™
4086/39
39
87.80 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15681458
Unterlagen ansehen
Abeba™
4086/40
40
87.80 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15691458
Unterlagen ansehen
Abeba™
4086/41
41
87.80 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15601468
Unterlagen ansehen
Abeba™
4086/42
42
87.80 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15611468
Unterlagen ansehen
Abeba™
4086/43
43
87.80 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15621468
Unterlagen ansehen
Abeba™
4086/44
44
87.80 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15631468
Unterlagen ansehen
Abeba™
4086/45
45
87.80 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15641468
Unterlagen ansehen
Abeba™
4086/46
46
87.80 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15651468
Unterlagen ansehen
Abeba™
4086/47
47
87.80 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15661468
Unterlagen ansehen
Abeba™
4086/48
48
87.80 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Velours
  • Blau
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Kork-Fußbett mit Lederbelag
  • Desinfizierte,
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • 2 verstellbare Riemen für den Spannbereich
  • Schnallenverschluss
  • Metallfrei
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
Kork
Rutschfest
4086
Blau
Velours
Gummi
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Nature 4086 Schuhe