Learn More
Heidolph instruments Silikonschläuche
Platinbeschichtete Silikonschläuche für den Einsatz in Pharmazie und Biologie.Heidolph™ Silikonschläuche sind sehr glatt, biokompatibel und inert.
Marke: Heidolph instruments 525-30028-00
Beschreibung
- Die extrem glatte Innenseite verhindert das Bakterienwachstum.
- Biokompatibel, minimale Adsorption und Absorption.
- Gute Fließeigenschaften.
- Hohe Temperaturstabilität
- Absolut inert, Weichmacher-frei.
Spezifikation
USP-Klasse VI, FDA, erfüllt GLP und NSF. | |
6,4 mm | |
9,5 mm | |
Pumpe | |
-80 °C | |
6,4 | |
6.7 m Wasser | |
Nicht geeignet für konzentrierte Lösungsmittel, Öle, Säuren oder verdünnte Natronlauge; relativ hohe Gasdurchlässigkeit. | |
Kontinuierlich/kurze Zeit 0,7/1,7 bar | |
200 °C |
Autoklavierbar | |
Silikon | |
1,6 mm | |
Extrem glatte Innenfläche zum Verhindern von Bakterienwachstum; biokompatibel bei minimaler Adsorption und Absorption, gute Flusseigenschaften, hohe Temperaturstabilität, inert, weichmacherfrei, durchscheinend weiß. | |
Unsteril | |
Autoklavieren für 30 min (bei 1 bar, Bestrahlung) | |
Relativ hoch | |
Durchscheinend, weiß | |
Gut | |
Pumpenschlauch |