Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Platteninkubationsbeutel
GREENER_CHOICE
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden. Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
Marke:  Whirl-Pak™ B01064WA
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11781963
Beschreibung
Beschreibung
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden.Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
  • Transparente Polyethylen-Beutel
  • Durch dreimaliges Verdrehen oder Falten des Beutels und Sichern mit den Verschlusslaschen entsteht ein auslaufsicherer Probenbehälter
  • Gassterilisiert, mit Dokumentation erhältlich
  • Die Zuglaschen verhindern eine Kontamination durch den Kontakt mit dem Finger beim Öffnen
  • Die Beutel umfassen einen Bereich, der mit Kugelschreiber oder Bleistift beschriftet werden kann
  • Die Beutel können bei beliebigen Temperaturen eingefroren werden, selbst bei einer Temperatur von flüssigem Stickstoff; nach dem Einfrieren ist eine vorsichtige Handhabung erforderlich
  • Dicke, 2,25 bis 4 mil
  • Frei von RNase, DNase, Pyrogenen und BPH
  • Erfüllen die gesetzlichen und industriellen Anforderungen von EPA, FDA, HACCP und USDA
  • Die Beutel sollten nicht bei Temperaturen über 180 °F (82 °C) verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Sample Bag with Labeling Area
Not Autoclavable
58 mL
Durchsichtig
Polyethylen
0,057 mm
500/Packung
12.5 x 7.5 cm
12,5 cm
7,5 cm
Beschriftungsstil
2 oz.
Verschlusslasche
Single-use
Sterile
Yes
2,25 mil
5 in.
3 in.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Platteninkubationsbeutel > Fassungsvermögen:2 oz.; beschreibbar; 2,25 mil