Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Platteninkubationsbeutel
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden. Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
Marke: Whirl-Pak™ B01018
102.37 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden.Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
- Transparente Polyethylen-Beutel
- Durch dreimaliges Verdrehen oder Falten des Beutels und Sichern mit den Verschlusslaschen entsteht ein auslaufsicherer Probenbehälter
- Gassterilisiert, mit Dokumentation erhältlich
- Die Zuglaschen verhindern eine Kontamination durch den Kontakt mit dem Finger beim Öffnen
- Die Beutel umfassen einen Bereich, der mit Kugelschreiber oder Bleistift beschriftet werden kann
- Die Beutel können bei beliebigen Temperaturen eingefroren werden, selbst bei einer Temperatur von flüssigem Stickstoff; nach dem Einfrieren ist eine vorsichtige Handhabung erforderlich
- Dicke, 2,25 bis 4 mil
- Frei von RNase, DNase, Pyrogenen und BPH
- Erfüllen die gesetzlichen und industriellen Anforderungen von EPA, FDA, HACCP und USDA
- Die Beutel sollten nicht bei Temperaturen über 180 °F (82 °C) verwendet werden
Spezifikation
Einfach | |
13 oz. | |
ISO 9001:2008 | |
Durchsichtig | |
Polyethylen | |
0,076 mm | |
500/Pk. | |
Plastic | |
Ethylene Oxide Gas | |
-196°C to +82°C | |
19 x 13 cm | |
19 cm | |
13 cm |
Not Autoclavable | |
384 ml | |
Verschlusslasche | |
Single-use | |
Steril | |
Yes | |
Cardboard | |
500/Packung | |
-320°F to +180°F | |
3 mil | |
7,5 in. | |
5,24 in. | |
Probenbeutel |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30