Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Platteninkubationsbeutel
GREENER_CHOICE
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden. Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
Marke:  Whirl-Pak™ B01065WA
81.86 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11771963
  • 134.00 CHF / 500 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden.Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
  • Transparente Polyethylen-Beutel
  • Durch dreimaliges Verdrehen oder Falten des Beutels und Sichern mit den Verschlusslaschen entsteht ein auslaufsicherer Probenbehälter
  • Gassterilisiert, mit Dokumentation erhältlich
  • Die Zuglaschen verhindern eine Kontamination durch den Kontakt mit dem Finger beim Öffnen
  • Die Beutel umfassen einen Bereich, der mit Kugelschreiber oder Bleistift beschriftet werden kann
  • Die Beutel können bei beliebigen Temperaturen eingefroren werden, selbst bei einer Temperatur von flüssigem Stickstoff; nach dem Einfrieren ist eine vorsichtige Handhabung erforderlich
  • Dicke, 2,25 bis 4 mil
  • Frei von RNase, DNase, Pyrogenen und BPH
  • Erfüllen die gesetzlichen und industriellen Anforderungen von EPA, FDA, HACCP und USDA
  • Die Beutel sollten nicht bei Temperaturen über 180 °F (82 °C) verwendet werden
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    16
    Stunden
    13
    Minuten
    59
    Sekunden
    0
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Platteninkubationsbeutel > Fassungsvermögen:18 oz.; beschreibbar; 2,5 mil