Learn More
Whirl-Pak™ Whirl-Pak™ Platteninkubationsbeutel
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden. Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
Marke: Whirl-Pak™ B01491WA
Beschreibung
Durchstoßsichere Laschen zum Schutz gegen Schäden durch hervorstehende Drahtenden.Nasco™ Whirl-Pak™ einfach zu verschließende Beutel sind ideal zur Probennahme und Produktanalyse.
- Transparente Polyethylen-Beutel
- Durch dreimaliges Verdrehen oder Falten des Beutels und Sichern mit den Verschlusslaschen entsteht ein auslaufsicherer Probenbehälter
- Gassterilisiert, mit Dokumentation erhältlich
- Die Zuglaschen verhindern eine Kontamination durch den Kontakt mit dem Finger beim Öffnen
- Die Beutel umfassen einen Bereich, der mit Kugelschreiber oder Bleistift beschriftet werden kann
- Die Beutel können bei beliebigen Temperaturen eingefroren werden, selbst bei einer Temperatur von flüssigem Stickstoff; nach dem Einfrieren ist eine vorsichtige Handhabung erforderlich
- Dicke, 2,25 bis 4 mil
- Frei von RNase, DNase, Pyrogenen und BPH
- Erfüllen die gesetzlichen und industriellen Anforderungen von EPA, FDA, HACCP und USDA
- Die Beutel sollten nicht bei Temperaturen über 180 °F (82 °C) verwendet werden
Spezifikation
Sample Bag with Labeling Area | |
Not Autoclavable | |
798 mL | |
Durchsichtig | |
Polyethylen | |
0,076 mm | |
500/Pk. | |
Plastic | |
Ethylene Oxide Gas | |
-196°C to +82°C | |
30,5 x 12,5 cm | |
30.5 cm | |
12,5 cm |
Beschriftungsstil | |
27 oz. | |
Verschlusslasche | |
Single-use | |
Sterile | |
Yes | |
Cardboard | |
500/Packung | |
-320°F to +180°F | |
3 mil | |
12 in. | |
5 in. |