Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschlüsse aus PPCO für 4.5 ml-Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung, naturfarben
Identifizieren Sie Proben schnell mit farbigen Verschlüssen, die in Grün, Weiß oder Natur angeboten werden und speziell für die 4,5 ml-Mikro-Verpackungsfläschchen entwickelt wurden.
Marke: Thermo Scientific™ 342826-0110
192.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesen in grün, weiß oder naturfarben angebotenen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüssen für 4.5 ml-Mikroverpackungsfläschchen können Sie Ihre Proben im Handumdrehen beschriften. Die gebrauchsfertig gelieferten Verschlüsse aus Polypropylenpolymer haben keinen O-Ring, der herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnte.
Eigenschaften:
- Die Fläschchen sind zusammen mit den Verschlüssen (separat erhältlich) für den Lufttransport bei 7,5 bar getestet.
- Verschlüsse sind steril, RNase-/DNase-frei, nicht-zytotoxisch und nicht-pyrogen
- Die Verschlüsse sind bei Verwendung mit Nalgene Mikro-Verpackungsfläschchen auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Die Verschlüsse für Mikro-Verpackungsröhrchen werden in Großpackungen ohne Röhrchen (500 Stück je Innenbeutel, 1.000 Stück je Karton) geliefert. Sterile Fläschchen müssen separat bestellt werden (Kat. Nr. (342800-0045).
Spezifikation
Verschlüsse für Mikroverpackungsfläschchen | |
13 mm | |
Steril | |
500 | |
Polypropylen-Copolymer | |
ISO 13485:2016 | |
13 mm |
Naturfarben | |
PPCO mit blauer PP-Basis | |
1000 | |
Nalgene | |
500/Beutel, 1.000/Karton | |
Fläschchen | |
4,5 ml-Fläschchen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1318552 | Konformitätsbescheinigung | 11/12/2024 | 342826-0110 |
1406880 | Konformitätsbescheinigung | 24/05/2024 | 342826-0110 |
1055661-COC | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2017 | 342826-0110 |
1318552 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 342826-0110 |
1406880 | Verarbeitungszertifikat | 04/12/2024 | 342826-0110 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.