Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: Absorbond™ Serie
Keine kontaminierenden Klebstoffe
Marke:  Texwipe™ TX759B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13133743
  • 697.00 CHF / 2500 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Keine kontaminierenden Klebstoffe
Ideal für abriebempfindliche Anwendungen, die sehr geringe Rückstände erfordern, wie z. B. das Abwischen empfindlicher, beschichteter Optikoberflächen.
  • Doppelschichtige, wasserstrahlverfestigte Endlosfaser-Polyesterköpfe, thermisch (ohne Klebstoffe) auf Polypropylen-Griffe modelliert
  • Ultrareine Materialien werden präzisionsgegossen, sodass jeder Tupfer nach strengen Vorgaben konstruiert wird
  • Endlosfasern reduzieren das Risiko der Freisetzung von Fasern; Wasserstrahlverfestigung reduziert nichtflüchtige Rückstände auf ein sehr niedriges Niveau
  • Die Köpfe sind auf Polypropylen-Griffe modelliert, und die Außenkanten sind hitzeversiegelt, um die Freisetzung von Fasern zu verhindern
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit; kann mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln verwendet werden
  • Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
  • Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
  • Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
  • Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Spezifikation
Flexible Spitze, kompakter Griff
2.36 Zoll
Hellgrün
2 mm
2.36 Zoll
1.4 mm
9.9 mm
0.13 Zoll
0.12 Zoll
Polypropylen
0.08 Zoll
Reinigung empfindlicher Oberflächen, wie z. B. optischer Baugruppen, Lösungsmittelverwendung (z. B. IPA), Reinigung von Rillen, Spuren, Schlitzen und anderen kleinen Bereichen
Tupfer
60 mm
59.9 mm
0.39 Zoll
1.97 cm
3.2 mm
Thermisch
Wasserstrahlverfestigtes Absorbond™ Polyester
Name des Produkts
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: Absorbond™ Serie > Micro Absorbond-Tupfer; 500/Beutel