Learn More
MULTIPLE ADAPTER THREE NECK
Bringen Sie drei Geräte auslaufsicher zusammen an. Der QuickFit™ Der Mehrfachverbindungsadapter mit drei Hälsen ist die perfekte Wahl.
Marke: Quickfit MA4/23
70.97 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit drei Hälsen:
- Zwei vertikale
- Einer zu 45°
Spezifikation
24/29 | |
Mehrfachadapter |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen