Learn More
QK-Standard 21 für ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep CL-QC-21
Artikelnummer. 15638265
  • 447.00 CHF / 125 Milliliter
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Qualitätskontrollstandard 21 für ICP/MS
125 ml
Certified Reference Material
5 % HNO3/tr Weins. Säure/tr. HF
ICP-Spurenanalytik/ICP-MS
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AA, ICP
Jede Komponente bei 100 μg/ml in 5 % HNO3/tr Weinsäure/tr HF:AntimonArsenBerylliumCadmiumCalciumChromCobaltCopperIronLeadLithiumMagnesiumManganMolybdänymNickelSeleniumStroniumThalliumTitanVanadiumZink
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
QK-Standard 21 für ICP/MS, SPEX CertiPrep™ > 125 ml; dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Produkt nur für den Laborgebrauch