Learn More
Stuart™ Digitale Heizbäder
Stuart™ digitale Heizbäder können mit Stuart™ Rotationsverdampfern kombiniert werden, um maximale Effizienz und kleinste Stellfläche zu erzielen
Marke:  Stuart™ 16340-64
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15775653
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Die klare LED-Digitalanzeige zeigt die Sollwert/Isttemperatur des Bads an
  • Das kleinere 90 °C-Bad verfügt über eine Schale aus 304-Edelstahl, die für Anwendungen mit niedrigem Siedepunkt geeignet ist
  • Das größere 180 °C-Bad verfügt über eine Aluminiumschale mit PTFE-Beschichtung und kann sowohl mit Wasser als auch mit Öl verwendet werden, ideal für Flüssigkeiten mit höherem Siedepunkt
  • Präzise digitale Temperaturanzeige
  • Korrosionsbeständige Schale
  • Einfach zu reinigen
  • Eingebauter Tragegriff
  • Außengehäuse mit Cool-Touch
Spezifikation
Spezifikation
4,3 l
Digital
Wasser
Schüssel aus 304-Edelstahl
90 °C
Stuart™ Rotationsverdampfer
Anwendungen mit niedrigem Siedepunkt
Cool-Touch-Außengehäuse, integrierter Tragegriff
230 VAC, 50 Hz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Stuart™ Digitale Heizbäder > 90 °C