Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschlüsse aus PPCO für 4.5 ml-Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung, naturfarben
GREENER_CHOICE
Identifizieren Sie Proben schnell mit farbigen Verschlüssen, die in Grün, Weiß oder Natur angeboten werden und speziell für die 4,5 ml-Mikro-Verpackungsfläschchen entwickelt wurden.
194.89 CHF
Spezifikation
Beschreibung Verschlüsse für Mikroverpackungsfläschchen
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material PPCO mit blauer PP-Basis
Sterilität Steril
Anzahl pro Karton 1000
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10706753
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
342826-0110
Naturfarben
194.89 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10767443
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
342826-0111
Weiß
194.89 CHF
1000 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10089152
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
342826-0114
Grün
194.89 CHF
1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen in grün, weiß oder naturfarben angebotenen Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verschlüssen für 4.5 ml-Mikroverpackungsfläschchen können Sie Ihre Proben im Handumdrehen beschriften. Die gebrauchsfertig gelieferten Verschlüsse aus Polypropylenpolymer haben keinen O-Ring, der herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnte.
Merkmale:
  • Fläschchen (separat aufgeführt) und Verschlüsse werden gemeinsam einer Druckprüfung bei 7.5 psig für den Luftversand unterzogen.
  • Die Verschlüsse sind steril, RNase-/DNase-frei, nicht zytotoxisch und nicht pyrogen.
  • Die Verschlüsse sind auslaufsicher† bei Einsatz mit Nalgene Mikroverpackungsfläschchen.
Bestellinformationen:
Die Verschlüsse für Mikroverpackungsfläschchen sind in Großpackungen ohne Fläschchen zu je 500 pro Innenbeutel und 1,000 pro Packung lieferbar. Die sterilen Fläschchen müssen separat bestellt werden (Bestell- Nr. 342800-0045)
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Spezifikation
Verschlüsse für Mikroverpackungsfläschchen
PPCO mit blauer PP-Basis
1000
Nalgene
500/Beutel, 1.000/Karton
Fläschchen
4,5 ml-Fläschchen
13 mm
Steril
500
Polypropylen-Copolymer
ISO 13485:2016
13 mm
Dokumentation
Product Certifications
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Die Bezeichnung auslaufsicher gilt für Thermo Scientific Nalgene Produkte, die folgende Merkmale erfüllen: a) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung unter 100 mm werden mit Wasser befüllt, auf den Kopf gedreht und müssen zwei Minuten lang einem Luftdruck von 2 psig standhalten, ohne dass Wasser austritt, b) Flaschen, Kolben oder Trichter mit Verschlusssystemen mit einer Öffnung über 100 mm werden mit Wasser befüllt und 15 Minuten lang auf den Kopf gestellt, ohne dass Wasser austritt. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten liefern diese Prüfungen möglicherweise abweichende Ergebnisse. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind bei Umgebungstemperatur und -druck auslaufsicher, wenn sie mit ihren zugehörigen Nalgene Verschlüssen verwendet werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschlüsse aus PPCO für 4.5 ml-Mikro-Verpackungsfläschchen: Steril, Großpackung, naturfarben