Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analysetrichter aus Polypropylen
Verwenden Sie Standard-Filterpapiere mit diesen Trichtern, die über lange Stiele und eine externe Rippung verfügen, die die Luftverriegelung überflüssig macht.
Marke: Thermo Scientific™ 4250-0065
39.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Analysentrichter aus Polypropylen mit langem Stiel und Außenrippen werden mit Standard-Filterpapier verwendet.
Rippen auf der Außenseite verhindern Lufteinschlüsse. Chemikalienbeständig gegenüber einer breiten Palette von Laborchemikalien und -reagenzien Eine bruchsichere Alternative zu Glas
- Körper des Trichters steht in einem Winkel von 60°; innere Rippen sind für die schnelle Filtration um 58° geneigt
- Autoklavierbar
Spezifikation
66mm | |
7mm | |
Autoklavierbar | |
65mm |
64mL | |
Polypropylen | |
Analytik-Trichter PP 65 mm | |
12 Stück/Packung; 36 Stück/Karton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420043 | Konformitätsbescheinigung | 18/02/2025 | 4250-0065 |
1356829 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2024 | 4250-0065 |
1409915 | Konformitätsbescheinigung | 07/08/2024 | 4250-0065 |
1407283 | Konformitätsbescheinigung | 11/06/2024 | 4250-0065 |
1402783 | Konformitätsbescheinigung | 17/04/2024 | 4250-0065 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.