Learn More
Invitrogen™ Humanes TRPC3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP0394
Artikelnummer. 15216609
  • 179.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
TRPC3 Synthetisches Peptid, PEP-0394, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus von humanem TRPC3 überein. PEP-0394 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20258 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7222
gereinigt
Humanes TRPC3
-20 °C
Flüssig
Blockierungs-Assay, Kontrolle
No
Peptid
RUO - research use only
Human
Q13507
200 μg/ml
Synthetisches Peptid
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
TRPC3
0.02 % Natriumazid
50 μg
PBS
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes TRPC3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg