Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Analysetrichter aus Polypropylen
Verwenden Sie Standard-Filterpapiere mit diesen Trichtern, die über lange Stiele und eine externe Rippung verfügen, die die Luftverriegelung überflüssig macht.
31.85 CHF - 44.80 CHF
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Oberer Durchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10010741
![]() |
Thermo Scientific™
4250-0035 |
34 mm | 10 ml |
33.35 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10562131
![]() |
Thermo Scientific™
4250-0055 |
55 mm | 41mL |
41.40 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10490143
![]() |
Thermo Scientific™
4250-0065 |
66mm | 64mL |
44.80 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10294491
![]() |
Thermo Scientific™
4250-0075 |
77 mm | 114 ml |
31.85 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10284541
![]() |
Thermo Scientific™
4250-0100 |
104 mm | 254 ml |
41.25 CHF
4 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10505981
![]() |
Thermo Scientific™
4250-0160 |
158 mm | 976 ml |
35.70 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene Analysentrichter aus Polypropylen mit langem Stiel und Außenrippen werden mit Standard-Filterpapier verwendet.
Rippen auf der Außenseite verhindern Lufteinschlüsse. Chemikalienbeständig gegenüber einer breiten Palette von Laborchemikalien und -reagenzien Eine bruchsichere Alternative zu Glas
- Der Trichterkörper hat einen Winkel von 60° mit innen liegenden, um 58° geneigten Rippen für schnelle Filtration.
- Rippen auf der Außenseite verhindern Lufteinschlüsse.
- Dank ihrer Bruchsicherheit bieten diese Trichter aus Polypropylen jahrelange, zuverlässige Verwendung im Labor.
- Konstruiert für die Verwendung mit Standard-Filterpapier.
- Autoklavierbar
Spezifikation
Polypropylen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.