Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin
Ein Biotin-bindendes Protein bakteriellen Ursprungs, das nachweislich weniger unspezifisch bindet als Avidin.
Marke: Molecular Probes™ 434301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein Biotin-bindendes Protein bakteriellen Ursprungs, das nachweislich weniger unspezifisch bindet als Avidin.
- Die Bindungsaktivität von Streptavidin wurde als > 11 Einheiten pro mg Protein bestimmt
- Eine Einheit der Bindungsaktivität ist definiert als die Menge an Protein, die 1 µg Biotin bindet (Green, N.M., Biochem. J., 89:599,1963)
- Streptavidin wird in gefriergetrockneter Form in 10 mM phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, geliefert.
- Mit 1 ml destilliertem oder entionisiertem Wasser rekonstituieren
- Aufbewahrung bei 4 °C
Spezifikation
Unkonjugiert | |
Streptavidin wird in gefriergetrockneter Form in 10 mM phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, geliefert. Mit 1 ml destilliertem oder deionisiertem Wasser rekonstituieren. Bei 4 °C lagern. | |
Lyophilisiert |
1 mg | |
Nasseis | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Streptavidin > 1 mg