Learn More
Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent
Diese Trichter eignen sich für zahlreiche Abfüllungs- und Umgießanwendungen in der Lebensmittelbranche. VITLAB™ Trichter aus transparentem Polypropylen zeichnen sich durch ihren praktischen Griff mit Aufhängeöse aus. Optimal für Pulver und Flüssigkeiten.
Marke:  Vitlab™ 41494
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12724098
  • 20.90 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
  • Transparenter Fülltrichter aus Polypropylen
  • Schneller Durchfluss aufgrund eines Stufenwinkels von 60°
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
8 mm
155 mm
Ja
77 mm
222 ml
Polypropylen
60°
Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Vitlab™ Trichter aus Polypropylen, transparent > Fassungsvermögen:222mL; Höhe:155mm, Länge:77mm