Learn More
N-Methyl-(5-bromopyrid-3-yl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10777675
Zum Warenkorb hinzufügen
N-Methyl-(5-bromopyrid-3-yl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10777675
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10777675
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC67146DA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 73335-64-5
Summenformel C7H9BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 201.07
MDL-Nummer MFCD07375057
InChI-Schlüssel UHDHQYPCHVXIKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-bromopyridin-3-yl-n-methylmethanamine, n-methyl-5-bromopyrid-3-yl methylamine, 5-bromopyridin-3-yl methyl methyl amine, n-methyl-5-bromopyridin-3-yl methylamine, 5-bromopyrid-3-ylmethyl methylamine, 3-bromo-5-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine,5-bromo-n-methyl, 5-bromo 3-pyridyl methyl methylamine, 5-bromopyridin-3-yl-n-methylmethylamine, 3-pyridinemethanamine, 5-bromo-n-methyl
PubChem CID 12515073
SMILES CNCC1=CC(Br)=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(5-bromopyrid-3-yl)methylamine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name [(5-Brompyridin-3-yl)methyl](methyl)amin
Formelmasse 201.07
Reinheit (%) 95%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-Methyl-(5-bromopyrid-3-yl)methylamin, 95 %, Thermo Scientific™ >