Learn More
DL-α-Methylbenzylamin 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10573671
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DL-α-Methylbenzylamin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10573671
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10573671
Marke: Thermo Scientific Acros 126395000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
DL-alpha-Methylbenzylamin, 99 %, C8H11N, CAS-Nummer-618-36-0, 1-Amino-1-Phenylethan, 1-Phenethylamin, 1-Phenylethan-1-amin, 1-Phenylethylamin, Alpha-aminoethylbenzol, Alpha-methylbenzenmethanamin, Alpha-methylbenzylamin, Alpha-phenylethylamin, a-methylbenzylamin, dl-alpha-methylbenzylamin
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 618-36-0
MDL-Nummer MFCD00008069
InChI-Schlüssel RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenylethylamine, alpha-methylbenzylamine, alpha-phenylethylamine, dl-alpha-methylbenzylamine, 1-phenethylamine, alpha-aminoethylbenzene, 1-amino-1-phenylethane, 1-phenylethan-1-amine, a-methylbenzylamine, alpha-methylbenzenemethanamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7408
ChEBI CHEBI:670
IUPAC-Name 1-Phenylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-α-Methylbenzylamine
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -65.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 188.0°C
Flammpunkt 69°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H11N
Strukturformel C6H5CH(CH3)NH2
Brechungsindex 1.5250 to 1.5270
Menge 500 g
Beilstein 12, 1094
Merck Index 14, 6026
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.2% (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number126395000,126391000
ChargennummerA0466777 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number126395000,126391000
ChargennummerA0460266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog Number126395000,126390050,126391000
ChargennummerA0455306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number126395000,126390050,126391000
ChargennummerA0397013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number126395000,126390050,126391000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-a-Methylbenzylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
DL-α-Methylbenzylamin 99 %, Thermo Scientific Chemicals >