Learn More
Fisherbrand™ MultiSUB Mini Horizontales Gelsystem
Wirtschaftlich, da aufgrund der kleinen Stellfläche der Einheit geringe Gel-und Puffervolumen erforderlich sind. Das Fisherbrand™ MultiSUB Mini horizontale Gelsystem umfasst Gelträger und Trennscheiben.
Marke:  Fisherbrand™ FMSMINIDUO
Artikelnummer. 11863303
  • 270.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geliefert mit Gelträgern der Abmessungen 70 x 70 mm und 70 x 100 mm
  • Wirtschaftlich, geringe Gel- und Puffervolumina
  • Geringer Platzbedarf 
Spezifikation
Spezifikation
32 Proben (max., für 70 mm x 70 mm-Tablett), 64 Proben (max., für 70 mm x 100 mm-Tablett)
70 mm x 70 mm and 70 mm x 100 mm Geltabletts
210 x 90 x 90 mm
70 x 70 mm
225 ml
Videos
  • Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
  • Fisherbrand Meet the Family
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ MultiSUB Mini Horizontales Gelsystem > Länge:210mm