Learn More
Fisherbrand™ multiSUB™ Midi horizontales Gelsystem
Entwickelt für die routinemäßige horizontale Gelelektrophorese.
Marke:  Fisherbrand™ FMSMIDI10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12397277
  • 540.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet für schneller Elektrophorese
  • Niedrige Puffervolumen
  • Ausreichend für ca. 50 bis 100 Proben
Spezifikation
Spezifikation
Horizontales Gelelektrophoresesystem
MultiSUB™ Midi Elektrophoreseeinheit, 10 x 10 cm UV-Tablett, 2 x 16 Probenkämme, Ladeführungen und Dämme
0,07 gal.
4,92 in.
8,66 in.
3,54 in.
B x L: 10 x 10 cm (3.93 x 3.93 in.)
100
300 ml
12.5 cm
22 cm
9 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ multiSUB™ Midi horizontales Gelsystem > Gelabmessungen: L x B: 10 x 10 cm (3,93 x 3,93 in.);100 Proben