Learn More
Fisherbrand™ UV-Gelträger
Zubehör für Fisherbrand Horizontale Gel-Elektrophoresesysteme.
Marke:  Fisherbrand™ MS10-UV10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11863353
  • 50.06 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör für Fisherbrand Horizontale Gel-Elektrophoresesysteme
Spezifikation
Spezifikation
Sub-Gel Midi horizontales Gelelektrophoresesystem
UV-Schale
100 mm x 100 mm
Videos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ UV-Gelträger > Größe (L x B):100 x 100mm