Learn More
Fisherbrand™ Maxi Horizontales Gelsystem
Enthält Gelträger der Abmessungen 200 x 100 mm und 200 x 200 mm. Das Fisherbrand™ Maxi horizontale Gelsystem wurde hauptsächlich für die Auftrennung einer großen Anzahl an Proben nach PCR oder Klonieren entwickelt.
Marke:  Fisherbrand™ FMSMAXIDUO
Artikelnummer. 11843303
  • 574.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Geliefert mit Gelträgern der Abmessungen 200 x 100 mm und 200 x 200 mm
  • 200 x 250 mm ist ebenso erhältlich
  • Fasst bis zu 550 Proben
  • Geringe Puffervolumina
  • Ideal für erweiterte Auftrennungen
  • Spritzguss
  • Hauptsächlich entwickelt für die Auftrennung einer großen Anzahl an Proben nach PCR oder Klonieren.
Spezifikation
Spezifikation
Bis zu 550 Proben
Passend für 200 x 250 mm Geltabletts
200 mm x 100 mm and 200 mm x 200 mm Geltabletts
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Maxi Horizontales Gelsystem > Länge:230mm