Learn More
Invitrogen™ CellROX™ Reagent Variety Pack, for oxidative stress detection
Zum Nachweis von oxidativem Stress
Marke: Invitrogen™ C10448
576.08 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das CellROX Auswahlpaket enthält je ein Fläschchen (50 µl) CellROXGreen Reagenz, CellROXOrange Reagenz und CellROXDeep Red Reagenz. Diese Reagenzien sind neuartige fluorogene Sonden zur Messung des zellulären oxidativen Stresses in lebenden Zellen. Diese membrangängigen Farbstoffe weisen bei Oxidation durch reaktive Sauerstoffarten (ROS) eine helle Fluoreszenz auf.
- Ist für den Nachweis von oxidativem Stress in lebenden Zellen optimiert und kann direkt zu serumhaltigen Wachstumsmedien hinzugefügt werden
- Wird als stabile und gebrauchsfertige DMSO-Lösungen mit einfachen Protokollen geliefert, die mit Standardprozessen in der Fluoreszenzmikroskopie kompatibel sind
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Detektionsplattformen, einschließlich herkömmlicher Fluoreszenzmikroskopie, High-Content-Screening (HCS) und Durchflusszytometrie
- Oxidativer Stress entsteht durch ein Ungleichgewicht zwischen der Produktion reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) und der Fähigkeit der Zellen, diese zu neutralisieren
- ROS spielen eine wichtige Rolle beim Fortschreiten verschiedener Erkrankungen, zu denen Entzündungen, Atherosklerose, Alterungsprozesse und altersbedingte degenerative Erkrankungen gehören
- Form: gefroren
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und -funktion, Zellbildgebung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie, Viabilitäts und Zytotoxizitätsassays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, High-Content-Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -nachweis, nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Orange, Fernrot, Grün | |
Gefroren | |
1 kit |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.