Learn More
Invitrogen™ CellROX™ grünes Reagenz für den Nachweis von oxidativem Stress
Neuartige fluorogene Sonde zur Messung von oxidativem Stress in lebenden Zellen
Marke:  Invitrogen™ C10444
872.10 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12648335
  • 944.00 CHF / 250 Mikroliter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Fünf Einwegfläschchen mit ausreichend Gesamtreagenz für 5 96-Well-Platten oder 100 Deckgläser
Beschreibung
Beschreibung
Der membrangängige Farbstoff ist in reduziertem Zustand schwach fluoreszierend und zeigt bei Oxidation durch reaktive Sauerstoffspezies (ROS) eine hellgrüne photostabile Fluoreszenz und anschließende Bindung an die DNA bei einem Absorptions- bzw. Emissionsmaximum von ∽485/520 nm. Dieses Reagenz kann formaldehyd-fest sein und sein Signal übersteht die Behandlung mit Reinigungsmitteln, wodurch es mit anderen kompatiblen Farbstoffen und Antikörpern Multiplex-fähig wird. CellROXGreen Reagenz ist mit verschiedenen Plattformen kompatibel, wie der herkömmlichen Fluoreszenzmikroskopie, dem High-Content-Screening (HCS), der Durchflusszytometrie und der mikrotiterplattenbasierten Fluorimetrie oder dem High-Throughput-Screening (HTS) sowie Tischgeräten wie FLUid™, Tali™ und Attune™ Geräten.
  • Kompatibel mit anderen Farbstoffen für lebende Zellen, Antikörpern sowie in RFP-exprimierenden Zellen
  • Lieferung als stabile, gebrauchsfertige DMSO-Lösung mit einem einfachen waschfreien Protokoll, kompatibel mit standardmäßigen Arbeitsabläufen in der Fluoreszenzmikroskopie
  • Oxidativer Stress entsteht durch ein Ungleichgewicht zwischen der Produktion von ROS und der Fähigkeit der Zellen, diese zu neutralisieren
  • ROS spielen eine wichtige Rolle beim Fortschreiten verschiedener Erkrankungen, zu denen Entzündungen, Atherosklerose, Alterungsprozesse und altersbedingte degenerative Erkrankungen gehören
  • Form: gefroren
  • Anregungsklasse: Sichtbar
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und -funktion, Zellbildgebung, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie, Viabilitäts und Zytotoxizitätsassays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, High-Content-Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung und -nachweis, nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
250 μl
Imaging, HCS, Cytometer
Live Cell Imaging
Oxidative stress
Gefroren
Store at ≤–20°C. Protect from light and desiccate.
2.5 mM stabilized solution in DMSO
485/520 nm
CellROX™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1704578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/03/2025 Catalog NumberC10444_LITL18 PROMO,C10444
Chargennummer3080143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog NumberC10444_LITL18 PROMO,C10444
Chargennummer3080077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2024 Catalog NumberC10444_LITL18 PROMO,C10444
Chargennummer3017346 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2024 Catalog NumberC10444_LITL18 PROMO,C10444
Chargennummer2942301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/07/2024 Catalog NumberC10444_LITL18 PROMO,C10444
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ CellROX™ grünes Reagenz für den Nachweis von oxidativem Stress > 5 x 50 ul