Learn More
Invitrogen™ MitoSOX™ Mitochondrial Superoxide Indicator für Lebendzell-Bildgebung
MitoSOX Superoxid-Indikatoren sind neuartige fluorogene Farbstoffe, die speziell auf Mitochondrien in lebenden Zellen abzielen. Oxidation des MitoSOX-Reagenz durch mitochondriales Superoxid erzeugt eine helle grüne oder rote Fluoreszenz.
Marke:  Invitrogen™ M36008
840.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11579096
  • 932.00 CHF / 500 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Rot
10 Fläschchen
∼ 396/610 nm
MitoSOX™
Fläschchen
Fluoreszenz
MitoSox Red
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3006770 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2024 Catalog NumberM36008
Chargennummer2942299 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/07/2024 Catalog NumberM36008
Chargennummer2896551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2024 Catalog NumberM36008
Chargennummer2836707 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog NumberM36008
Chargennummer2770829 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2023 Catalog NumberM36008
Name des Produkts
Invitrogen™ MitoSOX™ Mitochondrial Superoxide Indicator für Lebendzell-Bildgebung > Rot, ∼ 396/610 nm, 10 x 50 μl-Fläschchen