Learn More
Invitrogen™ mMESSAGE mMACHINE™ T3 Transkriptionskit
Erzielen Sie eine 10 – 50x höhere Ausbeute bei herkömmlichen In-vitro-Transkriptionsreaktionen
Marke:  Invitrogen™ AM1348
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10665605
  • 1392.00 CHF / 25 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: T3-Enzymgemisch, 10x Reaktionspuffer, 2XNTP/CAP-Lösung, GTP-Lösung, pTRI-xEF, TURBO DNase, Ammoniumacetat-Stopplösung, Lithium-Chloridpräzipitationslösung, Gelladepuffer II, nukleasefreies Wasser
Beschreibung
Beschreibung
Die Ambion mMESSAGE mMACHINE Transkriptionskits für hohe Ausbeuten gecappter RNA nutzen Ambions patentierte Transkriptionstechnologie für hohe Ausbeuten für die routinemäßige Synthese von 15 bis 35 μg der 7-Methylguanosin-Kappe der RNA aus 1 μg Template-DNA. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für 25 Reaktionen.
  • Hohe Ausbeuten der gecappten RNA – Bis zu 39 μg RNA pro Reaktion
  • Zusätzlicher Komfort— Kappen-Analog-Nukleotidmischung vorhanden
  • Vereinfachtes Reaktionsformat
  • Durch synthetisierte Transkripte, die ideal für die Mikroinjektion, In-vitro-Translation oder Transfektion in einer 20 μl-Reaktion während einer 2-stündigen Inkubation geeignet sind, liefert das mMESSAGE mMACHINE Transkriptionskit für hohe Ausbeuten gecappter RNA bis zu 35 μg gecappter RNA
  • 10 bis 50-fach höhere Ausbeute als bei konventionellen In-vitro-Transkriptionsreaktionen
  • Das Verhältnis von Cap-Analogon zu GTP wurde optimiert, um einen Kompromiss zwischen Ausbeute (15 bis 35 μg) und Anteil der gecappten Transkripte (80 %) zu ermöglichen
  • Enthalten ist eine LiCl-Fällungslösung, die für die Trennung von Proteinen und nicht integrierten Nukleotiden (einschließlich freier Kappen-Analog) von der gedeckten RNA effizient ist und eine höhere Effizienz der Translation ermöglicht
  • Optimiert für die Verwendung mit Polymerasen, die im Kit enthalten sind
  • Enthält 57 U des Cap-Analogon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T3 Enzymgemisch, 10x Reaktionspuffer 2xntp⁄CAP Lösung, GTP Lösung, pTRI-xEF, TURBO DNase, Ammoniumacetat-Stopplösung, Lithium-Chloridpräzipitationslösung und Gelfüllpuffer II werden alle bei –20 °C gelagert. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden.
Kit
In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte
Ambion™, mMESSAGE mMACHINE™
25 Reaktionen
Trockeneis
PCR-Produkte, linearisiertes DNA-Plasmid
Synthetische mRNA, mRNA
mRNA, synthetische mRNA
25 Reaktionen
T3 In-vitro-Transkriptionskit
T3
20–30 µg
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2825368 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1348
Chargennummer2810312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1348
Chargennummer2797789 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1348
Chargennummer2810285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1348
Chargennummer2810421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberAM1348
Name des Produkts
Invitrogen™ mMESSAGE mMACHINE™ T3 Transkriptionskit > 25 Reaktionen