Learn More
Invitrogen™ mMESSAGE mMACHINE™ T3 Transkriptionskit
Erzielen Sie eine 10 – 50x höhere Ausbeute bei herkömmlichen In-vitro-Transkriptionsreaktionen
1442.00 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10665605
|
Invitrogen™
AM1348 |
T3 In-vitro-Transkriptionskit | 25 Reaktionen |
1442.00 CHF
25 Reaktionen |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Ambion mMESSAGE mMACHINE High Yield Capped RNA Transkriptionskits verwenden die patentierte Transkriptionstechnologie für hohe Ausbeuten von Ambion für die routinemäßige Synthese von 15-35 μg der gecappten 7-Methylguanosin RNA aus 1 μg Template-DNA. Jedes Kit enthält ausreichend Reagenzien für 25 Reaktionen.
- Hohe Ausbeuten der gecappten RNA—bis zu 39 μg RNA pro Reaktion
- Zusätzlicher Komfort— Kappen-Analog-Nukleotidmischung vorhanden
- Vereinfachtes Reaktionsformat
- Synthetisierte Transkripte, die ideal für Mikroinjektion, In-vitro-Translation oder Transfektion in einer 20 μl Reaktion während einer 2-stündigen Inkubation sind, liefern mMESSAGE mMACHINE High Yield Capped RNA Transcription bis zu 35 μg gecappterr RNA
- ™
- 10–50-fache Ausbeute bei konventionellen In-vitro-Transkriptionsreaktionen
- Das Verhältnis von Kappen-Analog zu GTP wurde optimiert, um einen Kompromiss zwischen Ausbeute (15-35 μg) und Anteil der gecappten Transkripte (80 %) zu ermöglichen
- Enthalten ist eine LiCl-Fällungslösung, die für die Trennung von Proteinen und nicht integrierten Nukleotiden (einschließlich freier Kappen-Analog) von der gedeckten RNA effizient ist und eine höhere Effizienz der Translation ermöglicht
- Optimiert für die Verwendung mit Polymerasen, die im Kit enthalten sind
- Enthält 57 U der Kappen-Analog