Learn More
Micronova™ Bestrahlte BinLiner Beutel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
MicroNova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
Marke:  Micronova™ BL4-3440PCIR
181.45 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16662014
  • 191.00 CHF / 50 Stück
Sicherheit Monatliche Promotion
Aktionscode 24261 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Micronova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
The Micronova Sterile BinLiner Bags are made from FDA compliant, low density polyethylene and are designed for the collection and disposal of waste, garment collection, storage, protective covers for equipment and the collection and transport of parts or raw materials in cleanrooms and aseptic environments.
  • Low density sterile polyethylene liners in a range of sizes
  • Thicknesses range from 1 mil to 6 mil, and sizes from 1-gallon capacity to 60 gallons
  • The 40 x 48-inch and 40 x 60-inch liners work with the BLSSH-1624 BinLiner Stand
  • The 34 X 40-inch liners work with the BLSSH-1515 BinLiner Stand
  • The 24 X 36-inch liners work with the BLSSH-168 BinLiner Stand
  • Produced for use in clean and controlled environments
  • Liner colors (tints) include transparent, blue, and gray
  • Good compatibility with common cleaners
  • Gusseted or Flat Sealed options available
  • Gamma irradiated for aseptic environments
  • On a Roll: (PC suffix), one roll double bagged
  • Flat Packed: (B or BB suffix), B: individually bagged, 5 per pack; BB: 5 liners double bagged
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer049068-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/04/2025 Catalog NumberBL4-3440PCIR
Chargennummer044908-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/08/2024 Catalog NumberBL4-3440PCIR
Chargennummer043373-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum02/05/2024 Catalog NumberBL4-3440PCIR
Chargennummer035613-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/06/2023 Catalog NumberBL4-3440PCIR
Chargennummer031197-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/03/2022 Catalog NumberBL4-3440PCIR
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Bestrahlte BinLiner Beutel > BinLiner, Irradiated, LDPE 4 mil bags on a roll, each roll double bagged, 34 x 40 in.