Learn More
Memmert™ Nahezu gasdichter Innenraum mit Gas-Einlass/Auslass für UN260
Nahezu gasdichter Innenraum mit Einlass/Auslass-Möglichkeit durch zwei Rohre mit Kugelventilen.
Marke: Memmert™ UN260K3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gas-Einlass/Auslass durch 2 Rohre mit Kugelventilen
- Kombination mit anderen Optionen erfordert eine technische Klärung
Spezifikation
UN260 Ofen | |
Innen | |
Gas-Einlass/Auslass |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Nahezu gasdichter Innenraum mit Gas-Einlass/Auslass für UN260 > Kann verwendet werden mit: UN260
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur