Learn More
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH-Papierrolle
Mit zwei Meldebereichen für genauere Messwerte. Macherey Nagel™ Duotest™ pH-Papierrollen geben dem Anwender die bestmögliche Genauigkeit bei der pH-Messung.
Brand: Macherey-Nagel™ 90302
Description
Mit zwei Meldebereichen für genauere Messwerte.Macherey Nagel™ Duotest™ pH-Papierrollen geben dem Anwender die bestmögliche Genauigkeit bei der Messung des pH-Wertes.
- Liefert schnelle und zuverlässige Ergebnisse
- Erhältlich für eine Reihe von pH-Abstufungen
- Zeigt zwei verschiedene Farben für jeden pH-Wert in Intervallen von 0.3 bis 1 pH-Einheit
- Ermöglicht eine genauere Ablesung und eine gute Schätzung von Zwischenwerten
Specifications
1 bis 4,3 | |
1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.4, 3.7, 4.0, 4.3 | |
pH-Papier | |
10 mm |
Rolle | |
Je 1 | |
5 m |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.