Learn More
Micronova™ Bestrahlte BinLiner Beutel
MicroNova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
179.00 CHF - 630.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Verpackungsart | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Verpackungsart | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13152370
![]() |
Micronova™
BL4-40TRIR |
150 l | Klar | Einzeln doppelt verpackte, gefaltete Liner | 0,10 mm |
630.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11936875
![]() |
Micronova™
BL4-40TRIRBB |
150 L | Klar | Each folded liner bagged, 5 bags per pack | 0.10 mm | N/A | ||||||
13122370
![]() ![]() |
Micronova™
BL2-40TRIRB |
269.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||||||
13142370
![]() |
Micronova™
BL2-40TRIR |
150 l | Klar | Einzeln doppelt verpackte, gefaltete Liner | 0,05 mm |
515.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16662014
![]() ![]() |
Micronova™
BL4-3440PCIR |
125 L | Klar | Roll of liners on plastic core per double bag | 0.10 mm |
191.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13102370
![]() ![]() |
Micronova™
BL1-40TRIRBB |
150 l | Klar | Fünf gefaltete Liner pro Doppelbeutel | 0,03 mm |
304.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16864306
![]() ![]() |
Micronova™
BL3-2436IRBB |
61 l | Klar | Fünf gefaltete Liner pro Doppelbeutel | 0,08 mm |
179.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18035201
|
Micronova™
BL4-3440IRBB |
125 L | Klar | Fünf gefaltete Liner pro Doppelbeutel | 0.10 mm |
205.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15557314
![]() ![]() |
Micronova™
BL4-4060IRBB |
227 l | Klar | Fünf gefaltete Liner pro Doppelbeutel | 0,10 mm |
352.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13132370
![]() ![]() |
Micronova™
BL4-40TRIRBB |
150 l | Klar | Fünf gefaltete Liner pro Doppelbeutel | 0,10 mm |
316.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16652014
![]() |
Micronova™
BL34060DBCIR |
227 L | Blau | Roll of liners on plastic core per double bag | 0.08 mm |
357.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17163711
![]() ![]() |
Micronova™
BL6-4048PCIR |
150 L | Klar | Roll of liners on plastic core per double bag | 0.15 mm |
321.00 CHF
35 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Micronova™ BinLiner bestrahlte Beutel für den Einsatz in Reinräumen und aseptischen Umgebungen sind für die Entsorgung von Materialien, die Sammlung von Kleidung sowie die Lagerung von Rohstoffen oder Produkten konzipiert.
Die sterilen Micronova BinLiner Beutel bestehen aus FDA-konformem Polyethylen niedriger Dichte und sind für die Sammlung und Entsorgung von Abfällen, die Sammlung und Lagerung von Kleidungsstücken, als Schutzabdeckung für Geräte und für die Sammlung und den Transport von Teilen oder Rohstoffen in Reinräumen und aseptischen Umgebungen ausgelegt.
- Sterile Polyethylen-Liner mit niedriger Dichte in verschiedenen Größen
- Die Stärken reichen von 1 mil bis 6 mil und die Größen von einem Fassungsvermögen von 1 bis 60 Gallonen
- Die 40 x 48 inch- und 40 x 60 inch-Beutel sind für den BLSSH-1624 BinLiner Ständer vorgesehen
- Die 34 x 40 inch-Beutel sind für den BLSSH-1515 BinLiner Ständer vorgesehen
- Die 24 x 36 inch-Beutel sind für den BLSSH-168 BinLiner Ständer vorgesehen
- Für den Einsatz in sauberen und kontrollierten Umgebungen hergestellt
- Die Liner-Farben (Farbtöne) sind transparent, blau und grau
- Gute Kompatibilität mit gängigen Reinigungsmitteln
- Optionen mit Falten oder mit flacher Versiegelung erhältlich
- Gammabestrahlt für aseptische Umgebungen
- Auf Rolle: (PC-Suffix), eine Rolle doppelt verpackt
- Flach verpackt: (Suffix B oder BB), B: einzeln verpackt, 5 pro Packung; BB: 5 Beutel, doppelt verpackt