Learn More
Hanna Instruments™ DEGITAL PH ELECTRODE, PLASTIC REFILABLE,
Marke:  Hanna Instruments™ HI12300
Artikelnummer. 15188239
  • 391.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Spezifikation
3,5 mm-Stecker
PEI
-5 °C° bis +70 °C°
7,5 mm
Keramik, einfach, 15 bis 20 μl/h
0 bis 13
1 m
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hanna Instruments™ DEGITAL PH ELECTRODE, PLASTIC REFILABLE, >