Learn More
Cytiva Protein A Antikörper-Paket
Zur Verwendung in Proteinaufreinigungsanwendungen
Marke:  Cytiva 29-0588-05
Artikelnummer. 15353224
  • 211.00 CHF / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Protein Ein Paket wird für die Aufreinigung von menschlichen Antikörpern empfohlen. Inhalt: HiTRAP Protein A HP (1 x 1 ml) und HiTrap Desalting (1 x 5 ml).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Antikörper-Affinitätschromatographie
2 °C bis 8 °C
Komplettpackungsgröße
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Protein A Antikörper-Paket > Inhalt des Kits: Protein A HP, Entsalzung