Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Gitterregal – Edelstahloberfläche
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
106,6 x 35,5 cm (42 x 14 Zoll)
106,6 x 45,7 cm (42 x 18 Zoll)
106,6 x 61 cm (42 x 24 Zoll)
121,9 x 45,7 cm (48 x 18 Zoll)
121,9 x 61 cm (48 x 24 Zoll)
122 x 76.2 cm (48 x 30 in)
122 x 35,5 cm (48 x 14 Zoll)
137 x 45,7 cm (54 x 18 Zoll)
137 x 61 cm (54 x 24 Zoll)
152,4 x 45,7 cm (60 x 18 Zoll)
152,4 x 61 cm (60 x 24 Zoll)
152.4 x 91.4 cm (60 x 36 in)
182,9 x 45,7 cm (72 x 18 Zoll)
182,9 x 53 cm (72 x 21 Zoll)
182,9 x 61 cm (72 x 24 Zoll)
183 x 76.2 cm (72 x 30 in)
183 x 91.4 cm (72 x 36 in)
24 x 2 Zoll (61 x 53 cm)
24 x 24 Zoll (61 x 61 cm)
30 x 2 Zoll (76,2 x 53 cm)
54 x 2 Zoll (137 x 53 cm)
61 x 35,5 cm (24 x 14 Zoll)
61 x 45,7 cm (24 x 18 Zoll)
76,2 x 35,5 cm (30 x 14 Zoll)
76 x 45,7 cm (30 x 18 Zoll)
91,4 x 35,5 cm (36 x 14 Zoll)
91,4 x 45,7 cm (36 x 18 Zoll)
91,4 x 61 cm (36 x 24 Zoll)
91.4 x 76.2 cm (36 x 30 in)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Includes
Eine Packung nicht leitfähiger Keile (vier Paare).
Benötigt
SiteSelect™ Pfosten (separat erhältlich).
- Einlegeböden in1 in-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
- Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
- Schnelle Montage ohne Werkzeug
- Montierte Einheiten sind nicht leitfähig
- Maximale Korrosionsbeständigkeit
- Die porenfreie Oberfläche lässt sich leicht reinigen
- In Kombination mit Super Erecta feststehenden und beweglichen Pfosten und Zubehör können individuelle Konfigurationen für Lagerung und Transport erstellt werden
- Das patentierte Freigabewinkelsystem ermöglicht eine einfache Einstellung der Höhe
- Positionieren Sie Ihre Regale individuell und sorgen Sie so für maximale Lagerungsdichte
Fassungsvermögen:
- Einlegeböden mit einer Breite bis zu 48 in.; Tragfähigkeit von 800 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
- Einlegeböden mit einer Breite über 48 in.; 600 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
Warranty
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Wire Shelf |
Material | Edelstahl |
Abmessungen (L x B) | 182,9 x 53 cm (72 x 21 Zoll) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem |
Enthält | Vier nicht leitende Muffen/Keile |
Länge (angloamerikanisch) | 72 in. |
Länge (metrisch) | 182,9 cm |
Breite (angloamerikanisch) | 21 in. |
Breite (metrisch) | 53 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Gitterregal – Edelstahloberfläche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur