Learn More
meso-Erythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11492478
Zum Warenkorb hinzufügen
meso-Erythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492478
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11492478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15813.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Meso-Erythritol wird als Kohlenstoffquelle für den Wachstumsbedarf von Gluconobacter-Bakterien verwendet. Es wird auch in der chemischen Analyse der Reaktivität verschiedener Radikale und Radikalanionen in gekapselten Phasenänderungsmaterialien (PCMs) verwendet, um deren potenzielle Verwendung in mikroelektronischen Kühlanwendungen zu untersuchen, sowie als Referenzverbindung bei Aufreinigungs- und Analyseverfahren, die zum Testen von Fermentationsmedien entwickelt wurden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
meso-Erythritol wird als Kohlenstoffquelle für den Wachstumsbedarf von Gluconobacter-Bakterien verwendet.Es wird außerdem in der chemischen Analyse der Reaktivität verschiedener Radikale und Radikalanionen, in eingekapselten Phasenänderungsmaterialien (phase change materials, PCMs) zur Untersuchung seiner potenziellen Verwendung in mikroelektronischen Kühlanwendungen und als Referenzverbindung bei Aufreinigungs- und Analyseverfahren, die zum Testen von Fermentationsbrühen entwickelt wurden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (0,1 g/ml).
Anmerkungen
Kühl lagern.Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.Bei -20 °C lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149-32-6
Summenformel C4H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
MDL-Nummer MFCD00004710
InChI-Schlüssel UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite
PubChem CID 222285
ChEBI CHEBI:17113
IUPAC-Name Butan-1,2,3,4-tetrol
SMILES OCC(O)C(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material meso-Erythritol
Schmelzpunkt 119°C to 124°C
Siedepunkt 329°C to 331°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 100 g
Beilstein 1719753
Merck Index 14,3675
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.1g/ml).
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog NumberA15813.14,A15813.36,A15813.22
Chargennummer10123740 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15813.14,A15813.36,A15813.22
Chargennummer10155146 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15813.14,A15813.36,A15813.22
Chargennummer10174435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15813.14,A15813.36,A15813.22
Chargennummer10221114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15813.14,A15813.36,A15813.22
Name des Produkts
meso-Erythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >